문서
425613
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium bromide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3GeBr
CAS Number:
Molecular Weight:
383.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable