주요 문서
425354
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4OCH2CH(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
292-294 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(COc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-13(16-5-2)10-17-12-8-6-11(14-3)7-9-12/h6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3
InChI key
XWIJNGRJPFEZIF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)