Key Documents
425095
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13N3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
191.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
InChI key
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
26.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)