문서
425036
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
동의어(들):
1-Naphthyl triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3SO3C10H7
CAS Number:
Molecular Weight:
276.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
97-98 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.405 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter