주요 문서
424943
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-[(methylamino)carbonyl]hydrazinecarboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NHCONHNHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)NNC(=O)NC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)