주요 문서
424692
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxan-2-ylethynyl)trimethylsilane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
184.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CC1OCCCO1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)