분석
98%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
>300 °C (lit.)
작용기
chloro
phosphine
SMILES string
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for the synthesis of:
- β-amyloid plaque ligands
- Selective norbornane-type aspartate analog inhibitors of glutamate transporter 1
- Pyrethroids with insecticidal activity
- Chlorinated aromatic avenaciolide analogs with antifungal activity
- Arylethenylbenzofuroxan derivatives via Wittig-Boden reactions
- Substituted benzofuroxans for inhibition of Trypanosoma cruzi growth
- Styrylchromones via Wittig reactions
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.