문서
424137
Sigma-Aldrich
IR-786 iodide
Dye content 97 %
동의어(들):
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethylindolium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H36ClIN2
CAS Number:
Molecular Weight:
611.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
SMILES string
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
애플리케이션
IR laser dye