Key Documents
423556
Sigma-Aldrich
1,4,7,10-Tetratosyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H44N4O8S4
CAS Number:
Molecular Weight:
789.02
Beilstein:
603592
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
mp
275-279 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCN(CCN(CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)S(=O)(=O)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C36H44N4O8S4/c1-29-5-13-33(14-6-29)49(41,42)37-21-23-38(50(43,44)34-15-7-30(2)8-16-34)25-27-40(52(47,48)36-19-11-32(4)12-20-36)28-26-39(24-22-37)51(45,46)35-17-9-31(3)10-18-35/h5-20H,21-28H2,1-4H3
InChI key
SKTWVKMQYXXWNY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves