주요 문서
423319
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyliodoborane solution
0.5 M in hexanes
동의어(들):
Dicyclohexylboryl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H11)2BI
CAS Number:
Molecular Weight:
304.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
형태
liquid
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
0.5 M in hexanes
bp
68-69 °C
density
0.754 g/mL at 25 °C
SMILES string
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-23 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)