주요 문서
423289
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrophenol
98%
동의어(들):
5-Nitro-o-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)