주요 문서
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
251.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
포장
Packaged in glass bottles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)