Key Documents
422592
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromonickelate(II) solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Lithium tetrabromonickelate(II) solution, di-Lithium tetrabromonickelate(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li2NiBr4
CAS Number:
Molecular Weight:
392.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
liquid
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
농도
0.5 M in THF
bp
67 °C
density
1.065 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[Li+].Br[Ni--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2Li.Ni/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI key
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for the regioselective preparation of magnetic resonance contrast agents
Reagent for:
  • Regioselective synthesis of (-)-gallocatechin
  • Synthesis of ATP mimics
  • Reaction with unsaturated epoxides
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)