주요 문서
422576
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
227.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
powder
mp
151-155 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ketone
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ncccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-12(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-14-11(10)13(16)17/h1-8H,(H,16,17)
InChI key
YERHKEWRHQIXFY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid is a pyridine derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
애플리케이션
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 5-methyl-N-aryl substituted-1,3-oxazolidine-2,4-dione derivatives.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and antitubercular activity of 5-methyl-N-aryl substituted oxazolidine dione derivatives.
International Journal of Pharmaceutical Archive, 2(5), 95-102 (2013)