주요 문서
422568
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic acid γ-lactone 3,5-dibenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H14F2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
376.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
광학 활성
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES string
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
애플리케이션
Useful for the preparation of difluorinated pyrimidine nucleosides.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 565-565 (1992)