Key Documents
421871
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol
≥99%, ChiraSelect
동의어(들):
(R)-(+)-1-(Pentafluorophenyl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(C6F5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
212.12
Beilstein:
5268492
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
제품 라인
ChiraSelect
분석
≥99%
광학 활성
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
mp
41-42 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
InChI key
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)