주요 문서
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CCc1c(O)ncnc1O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)