주요 문서
421243
Sigma-Aldrich
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
99%
동의어(들):
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
220.22
Beilstein:
1990376
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)