주요 문서
420905
Supelco
QUILON® S chromium complex solution
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H35Cl4Cr2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
545.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
농도
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
bp
~82 °C
mp
−35 °C
density
0.924 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
법적 정보
DuPont Product
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)