주요 문서
420425
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-Et
98%
동의어(들):
1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
339.40
Beilstein:
7485991
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
98%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
InChI key
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)