주요 문서
420212
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Acetoxy-3,3-dimethylbutyronitrile
99%
동의어(들):
(R)-1-Cyano-2,2-dimethyl-1-propyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
155.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)