문서
420085
Sigma-Aldrich
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
99% (sum of enantiomers)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
Beilstein:
3201296
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
99% (sum of enantiomers)
광학 활성
[α]20/D −9.5°, c = 2.8 in ethanol
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
InChI key
JNJCEALGCZSIGB-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable