주요 문서
419990
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Neomenthyl acetate
99%
동의어(들):
(+)-(1S,2S,5R)-Neomenthyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
Beilstein:
2208504
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)