주요 문서
419818
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxyflavone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
254.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
231-234 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)