주요 문서
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-1,6-hexanediamine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
340.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
83 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)