주요 문서
419249
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
235.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]21/D −49°, c = 1 in acetone
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C[C@@H](CO1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI key
BNIBNUOPVTZWRT-JTQLQIEISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)