주요 문서
418587
Sigma-Aldrich
Poly(melamine-co-formaldehyde) butylated, solution
average Mn ~1,250, 95 wt. % in 1-butanol
동의어(들):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
양식
liquid
분자량
average Mn ~1,250
농도
95 wt. % in 1-butanol
refractive index
n20/D 1.49
density
1.03 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
InChI key
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Cross-linking agent.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)