주요 문서
418277
Sigma-Aldrich
Aluminum 2,9,16,23-tetrakis(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C56H32AlClN8S4
CAS Number:
Molecular Weight:
1007.60
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 90%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
λmax
725 nm
SMILES string
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Sc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Sc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Sc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Sc%14ccccc%14)cc4%13
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)