주요 문서
418153
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-Tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 98 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C56H34N8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
882.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 98%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
λmax
668 nm
703 nm (2nd)
SMILES string
O(c1ccccc1)c2ccc3c4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc7[nH]c(n4)c8cc(Oc9ccccc9)ccc78)c%10cc(Oc%11ccccc%11)ccc6%10)c%12cc(Oc%13ccccc%13)ccc5%12)c3c2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)