Key Documents
417483
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone-2-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H5BrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
269.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
~265 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChI key
QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
6-Bromochromone-2-carboxylic acid is a chromone derivative. Chromones are cyclic compounds containing nine carbon atoms with sp2 hybridization. They are commonly referred as 1,4-benzapyranes or γ-benzopyrones.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The standard molar enthalpies of formation of chromone-3-carboxylic acid, 6-methylchromone-2-carboxylic acid, and 6-methyl-4-chromanone determined by micro-combustion calorimetry.
Flores H, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 117(1), 433-437 (2014)