주요 문서
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
288.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)