주요 문서
417378
Sigma-Aldrich
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(OH)COCH2COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
319.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CC(=O)c2ccccc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)