주요 문서
417300
Sigma-Aldrich
6-Chloroflavone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H9ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
256.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
183-185 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
유전자 정보
human ... ADORA3(140)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)