Key Documents
417106
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3Si]3GeH
CAS Number:
Molecular Weight:
293.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.4974 (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)