Key Documents
415731
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2(OH)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
293.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)