주요 문서
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methylsuccinic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
132.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)