주요 문서
414956
Sigma-Aldrich
Barium calcium tungsten oxide
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Barium calcium tungstate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ba2CaWO6
CAS Number:
Molecular Weight:
594.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
형태
powder
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
InChI key
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)