주요 문서
414468
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
97%
동의어(들):
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H17N
CAS Number:
Molecular Weight:
271.36
Beilstein:
3303002
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
분석
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChI key
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)