Key Documents
414352
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Diaminocyclohexane sulfate salt
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H16N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
212.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable