주요 문서
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Bromide
95%
동의어(들):
(1S)-(+)-B-Bromodiisopinocampheylborane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H34BBr
CAS Number:
Molecular Weight:
365.20
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
mp
62-72 °C (lit.)
SMILES string
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
법적 정보
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)