주요 문서
413372
Sigma-Aldrich
[3-[Tri(ethoxy/methoxy)silyl]propyl]urea solution
50 wt. % in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
농도
50 wt. % in methanol
refractive index
n20/D 1.39
density
0.91 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)