주요 문서
413186
Sigma-Aldrich
2-Dodecyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)succinimide
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H48N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
420.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
220 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C2)C1=O
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)