주요 문서
411841
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-2-(trifluoromethyl)styrene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)