문서
411558
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide solution
1.0 M in hexanes
동의어(들):
Lithium 2-propanolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOLi
CAS Number:
Molecular Weight:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
형태
liquid
반응 적합성
core: lithium
농도
1.0 M in hexanes
bp
68-72 °C
density
0.69 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-27 °C - closed cup