문서
410942
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabenzylmethanediamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2)2NCH2N(CH2C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
406.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)Cc4ccccc4