주요 문서
410845
Sigma-Aldrich
1,5,9-Decatriene, mixture of cis and trans
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCC\C=C\CCC=C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)