주요 문서
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)