Key Documents
410322
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfurylamine,mixture of isomers
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
SMILES string
COC1OC(CN)(OC)C=C1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)