주요 문서
41030
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
≥98.0% (CHN)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
131.20
Beilstein:
109195
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (CHN)
mp
122-124 °C
SMILES string
CC1(C)COC(=S)N1
기타 정보
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)