주요 문서
410160
Sigma-Aldrich
Iron(II) phthalocyanine bis(pyridine) complex
Dye content 95 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H26FeN10
CAS Number:
Molecular Weight:
726.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 95%
λmax
655 nm
SMILES string
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)